Z740663
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, narrow mouth
capacity 5000 mL, stopper joint: 10, volume 1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom
Joint
joint: stopper10
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pkg of 1 ea
Plage de mesure du volume
1000-5000 mL, accuracy: 500 mL
Capacité
5000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Clear borosilicate glass, standard wall Erlenmeyer flasks for standard laboratory use. Narrow mouth opening with beaded rim. Reference graduations and marking spot in white. ASTM E 1404, DIN 12380.
Autres remarques
Browse all Erlenmeyer flasks
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC