Documents
Z193291
Supelco
Plaques CCM Sigma-Aldrich
silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
eCl@ss :
32110504
Matériaux
aluminum support
silica gel matrix
Caractéristiques
binder Polymeric
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
20 cm × 20 cm
Épaisseur de la couche
200 μm
Taille des particules
25 μm
Catégories apparentées
Description générale
Plaques de chromatographie sur couche mince (CCM) pour adsorption, partition et échange d′ions. Choix entre six milieux et supports en verre, polyester et aluminium. Les couches d′adsorbant à base de silice Sigma-Aldrich contiennent un liant polymérique; les plaques au silica gel de haute pureté contiennent un liant gypse/polymère.
  • Silica gel-pour les séparations faiblement polaires à très polaires, porosité 60 A
  • Silica gel de haute pureté-lavé à l′acide pour la séparation des aflatoxines
  • Cellulose-pour la chromatographie de partition(Cellulose SigmaCell Type 100)
  • Cellulose PEI-pour la séparation des anions faibles(amino-acides, peptides. Les plaques PEI sont susceptibles de virer un jaune pale, ce qui affecte les séparations. Les plaques pré-développées dans l′eau distillée minimisent l′apparition de la couleur jaune.
  • Silice chirale-pour la séparation des isomères optiquement actifs par échange de ligand, porosité 60 A
S65038196733640La mise en place de protections contre le solvant dans la chambre de mélange permet une saturation rapide et uniforme de l′atmosphère par les vapeurs de solvant. Ces tampons améliorent la reproductibilité et réduisent les effets de parois.
Application
  • Eco-friendly oil-water separation using bio-Zn oxide-based superhydrophobic membrane: Discusses the development of an environmentally friendly method for oil-water separation using zinc oxide, showcasing its application in water treatment technologies and highlighting its sustainable aspects (Beagan et al., 2024).
  • Enhancement of lettuce growth and reduction of chromium uptake: Studies the combined application of zinc oxide and iron nanoparticles to improve plant growth and reduce heavy metal uptake in contaminated soils, emphasizing its significance in environmental and agricultural sciences (Sameer et al., 2024).
  • Surface modification of metal oxides for nanoparticle stability and toxicity reduction: Investigates the effects of surface modifications of zinc oxide on the stability and potential toxicity of nanoparticles, providing insights into safer nanoparticle applications in biotechnology and materials science (Monem et al., 2024).
  • Development of advanced materials for gas sensing: Examines the application of defect engineering in zinc oxide nanorods to enhance methane gas sensing capabilities, demonstrating the material′s potential in developing sophisticated sensors for environmental monitoring (Li et al., 2024).
Informations légales
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany