Principaux documents
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
1 EA
82,20 €
82,20 €
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Changer de vue
1 EA
82,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
82,20 €
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Description
Without button
Caractéristiques
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 806832
Diam. × L
10 mm × 580 mm