Documents
SYNS431015
Synthware microscale solvent reflux still
joint: ST/NS 14/20, capacity 25 mL, bulb capacity 15 mL
Synonyme(s) :
Synthware S431015, solvent still head
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Joint
joint: ST/NS14/20
Fabricant/nom de marque
S431015
Capacité du bulbe
15 mL
Capacité
25 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.