Documents
W470411
Sigma-Aldrich
2-Methoxynaphthalene
≥99%, FG
Synonyme(s) :
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C10H7OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.20
Numéro FEMA:
4704
Numéro Beilstein :
1859408
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
04.074
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥99%
Point d'ébullition
274 °C (lit.)
Pf
70-73 °C (lit.)
Densité
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange blossom; floral; sweet
Chaîne SMILES 
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
Clé InChI
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable