Principaux documents
W340399
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl hexanoate
natural, ≥95%, FG
W340399-SAMPLE-K
50,60 €
100 G
147,00 €
1 KG
1 130,00 €
50,60 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W340399-SAMPLE-K
50,60 €
100 G
147,00 €
1 KG
1 130,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro FEMA:
3403
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
9.271
Nomenclature NACRES :
NA.21
50,60 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; waxy; fruity; tropical
Chaîne SMILES 
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5,7H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/b7-5-
Clé InChI
RGACQXBDYBCJCY-ALCCZGGFSA-N
Catégories apparentées
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available