Principaux documents
W327613
Sigma-Aldrich
Dipropyl trisulfide
≥95%, FG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H14S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.37
Numéro FEMA:
3276
Beilstein:
1736293
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.023
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥95%
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
alliaceous; sulfurous
Chaîne SMILES 
CCCSSSCCC
InChI
1S/C6H14S3/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
GAZXPZNJTZIGBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1