W291113
Piperonal
natural, 98%, FG
Synonyme(s) :
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde, 3,4-(Methylenedioxy)benzaldehyde, Heliotropin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
Pression de vapeur
1 mmHg ( 87 °C)
Pureté
98%
Composition
contains EU 1223/2009 restricted and IFRA restricted Safrole
Point d'ébullition
264 °C (lit.)
Pf
35-39 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
heliotropine
Propriétés organoleptiques
coconut; floral; sweet; vanilla
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
Clé InChI
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
150.1 °F
Point d'éclair (°C)
65.62 °C