W280011
1-Octanol
natural, ≥98%, FCC
Synonyme(s) :
Alcool C-8
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Kosher
natural
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
4.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.14 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
523 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fatty; green; citrus; waxy; floral; sweet
Chaîne SMILES
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Clé InChI
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Chrna1(11435)
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
187.7 °F
Point d'éclair (°C)
86.5 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter