Principaux documents
W216900
Sigma-Aldrich
Buchu leaf oil, Crenulata
natural, FG
Synonyme(s) :
Agathosma crenulata
About This Item
Numéro CAS:
Numéro FEMA:
2169
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
Barosma crenulata
Qualité
FG
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Forme
liquid
Composition
Limonene, 15.7%
Linalool, 0.6%
Pulegone, 15-23%
Indice de réfraction
n20/D 1.476
Densité
0.915 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
berry; green; fruity; tropical; minty; herbaceous
Propriétés physiques
black current like odor
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup