Principaux documents
U2877
Sigma-Aldrich
Uroporphyrin III octamethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H54N4O16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
942.96
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pertinence de la réaction
core: porphyrin
reagent type: catalyst
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCc1c(CC(=O)OC)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c4CC(=O)OC)c(CCC(=O)OC)c3CC(=O)OC
InChI
1S/C48H54N4O16/c1-61-41(53)13-9-25-29(17-45(57)65-5)37-22-35-27(11-15-43(55)63-3)30(18-46(58)66-6)38(51-35)23-36-28(12-16-44(56)64-4)32(20-48(60)68-8)40(52-36)24-39-31(19-47(59)67-7)26(10-14-42(54)62-2)34(50-39)21-33(25)49-37/h21-24,49,51H,9-20H2,1-8H3/b33-21-,34-21-,35-22-,36-23-,37-22-,38-23-,39-24-,40-24-
Clé InChI
UPRSDHFCTQLTGV-OJKAWOKHSA-N
Remarque sur l'analyse
Actual E1%/406 given on label
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable