Documents
THS04114
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
5% Pd/SiO2
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Code UNSPSC :
60104500
Nomenclature NACRES :
NB.35
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 04114
Diamètre
4 mm
Description générale
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Informations légales
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable