Principaux documents
237868
Sigma-Aldrich
Brucine sulfate heptahydrate
ACS reagent
Synonyme(s) :
2,3-Dimethoxystrychnidin-10-one sulfate heptahydrate
About This Item
Formule linéaire :
(C23H26N2O4)2 · H2SO4 · 7H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1013.11
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité optique
[α]22/D −24°, c = 1 in H2O
Résidus de calcination
≤0.1%
Perte
≤13.0% loss on drying
Pf
180 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@@H]7CC(=CCO1)[C@H](C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H].[H][C@@]89CC(=O)N%10c%11cc(OC)c(OC)cc%11[C@]%12%13CC[N@@H]%14CC(=CCO8)[C@H](C[C@@H]%12%14)[C@]9([H])[C@]%10%13[H]
InChI
1S/2C23H26N2O4.H2O4S.7H2O/c2*1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;1-5(2,3)4;;;;;;;/h2*3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4);7*1H2/t2*13-,18-,19-,21-,22-,23+;;;;;;;;/m00......../s1
Clé InChI
PPJIVFYMRNHHTJ-JYGVWXPPSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Phase diagram of the cholesteric lyotropic mesophase potassium laurate/1-decanol/D2O/brucine sulfate ferrofluid.
Neto AMF and Helene MEM.
The Journal of Physical Chemistry, 91(6), 1466-1469 (1987)
New Lyotropic Mixtures with Non-Chiral N-Acylamino Acid Surfactants Presenting the Biaxial Nematic Phase Investigated by Laser Conoscopy, Polarized Optical Microscopy and X-ray Diffraction.
Akpinar E, et al.
Materials, 7(6), 4132-4147 (2014)