Principaux documents
T68020
Sigma-Aldrich
Trimellitic anhydride chloride
98%
Synonyme(s) :
Benzene-1,2,4-tricarboxylic 1,2-anhydride 4-chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H3ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.57
Beilstein:
610823
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
98%
Pf
66-68 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H3ClO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H
Clé InChI
NJMOHBDCGXJLNJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Nadia A Mohamed et al.
International journal of biological macromolecules, 132, 416-428 (2019-04-02)
Novel trimellitic anhydride isothiocyanate was successfully synthesized and utilized in various concentrations to obtain four novel cross linked chitosan hydrogels H1-H4. Three multi-walled carbon nanotube (MWCNT) biocomposites based on H1 were also prepared. Their structures were proven by elemental analysis