Principaux documents
T341347
(3R-CIS)-(-)-2,3-DIHYDRO-7A-METHYL-3-PHENYLPYRROLO[2,1-B]OXAZOL-5(7AH)-ONE
AldrichCPR
T341347-1G
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Changer de vue
T341347-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.25
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le01 juin 2025