SLW4980-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
500 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4980-50
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
Joint
joint neckNARROW-NECK
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
heavy duty
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 4980-500
Hauteur
176 mm
D.E. du corps
101 mm
Capacité
500 mL
500 mL
D.I. du col
31 mm
Taille de l'obturateur
31
Raccords
narrow neck
Catégories apparentées
Description générale
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage