Principaux documents
S842850
2,2'-DIBROMO-4,4',5,5'-TETRAMETHOXYBIPHENYL
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Br2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
432.112
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025