Principaux documents
S789666
CARBOBENZYLOXY-L-ASPARTIC ACID 4-BENZYL 1-(N-HYDROXYSUCCINIMIDE) ESTERS
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
454.44
Numéro MDL:
Autres remarques