Principaux documents
S656208
2,4-DINITRO-6-(2,4-DINITROBENZYL)CHLOROBENZENE
AldrichCPR
S656208-250MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025
Changer de vue
S656208-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H7ClN4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.676
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025