Principaux documents
S322954
DIPHENYL(VINYL)PHOSPHINE OXIDE
AldrichCPR
S322954-25MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S322954-25MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H13OP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.233
Numéro MDL:
29,00 €