Principaux documents
S619507
3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-CYCLOPROPYL-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
S619507-250MG
70,10 €
70,10 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S619507-250MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H10Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.119
Numéro MDL:
70,10 €