Principaux documents
R949183
3-(4-METHOXYPHENYL)-N-PHENYLACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.303
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.