Principaux documents
S613967
4-CHLORO-3-NITROBENZAMIDE
AldrichCPR
S613967-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S613967-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H5ClN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.582
Numéro MDL:
158,00 €