Principaux documents
S574570
3-(DECYLOXY)BENZOIC ACID
AldrichCPR
S574570-250MG
177,00 €
177,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Changer de vue
S574570-250MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H26O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.395
Numéro MDL:
177,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025