Principaux documents
R739138
(4-(HEXADECYLOXY)-2-HYDROXYPHENYL)(PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
R739138-100MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R739138-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H42O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.656
Numéro MDL:
29,00 €