Principaux documents
S560421
2,6-DIBENZYLIDENECYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S560421-250MG
36,50 €
36,50 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S560421-250MG
36,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.366
Numéro MDL:
36,50 €