Principaux documents
S522228
4-NITRO-3-PENTADECYLPHENOL
AldrichCPR
S522228-250MG
110,00 €
110,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025
Changer de vue
S522228-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H35NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.518
Numéro MDL:
110,00 €
Date d'expédition estimée le23 avril 2025