Principaux documents
S51633
4-METHYL-1H-PYRROLE-2,3,5-TRICARBOXYLIC ACID 5-BENZYL ESTER 3-ETHYL ESTER
AldrichCPR
S51633-50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S51633-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
331.328
Numéro MDL:
29,00 €