Principaux documents
S470155
AKTIVIN
AldrichCPR
S470155-1G
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025
Changer de vue
S470155-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H7ClNNaO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.646
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le14 avril 2025