156477
4-(Dimethylamino)benzaldehyde
ACS reagent, 99%
Synonyme(s) :
Ehrlich’s reagent
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
powder
Résidus de calcination
≤0.1%
Pf
72-75 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: passes test (APHA ≤60)
hydrochloric acid: passes test
λmin
369 nm
λmax
385 nm
Chaîne SMILES
CN(C)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-10(2)9-5-3-8(7-11)4-6-9/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
327.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
164 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?