Principaux documents
S463655
17-ALPHA-(2-CARBOXYETHYL)TESTOSTERONE GAMMA-LACTONE
AldrichCPR
S463655-250MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S463655-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.483
Numéro MDL:
158,00 €