Documents
Z0166
Sigma-Aldrich
α-Zearalenol
Synonyme(s) :
2,4-Dihydroxy-6-(6α,10-dihydroxy-trans-1-undecenyl)benzoic acid μ-lactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Solubilité
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H]1CCC[C@H](O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14+/m0/s1
Clé InChI
FPQFYIAXQDXNOR-QDKLYSGJSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Application
α-Zearalenol has been used:
  • as an analytical standard in the quantification of mycotoxins from animal feed
  • to evaluate its oestrogenic activity on boar sperm motility , as an anti-oestrogen control in MCF7 cells
  • as a reference standard in a liquid chromatography-negative ion electrospray tandem mass spectrometry with atmospheric pressure chemical ionization (LCAPCI/MS/MS) for bovine follicular fluids (FFs) quantification
Actions biochimiques/physiologiques
α-Zearalenol (α-ZOL) is a catabolite of zearalenone, synthesized majorly in granulosa cells, intestine and liver in pigs. It has estrogenic functionality. α-ZOL inhibits sperm motility in horse possibly by eliciting genotoxic effect. α-ZOL displays higher affinity towards estrogenic receptors.
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Effects of zearalenone, alpha-zearalenol, and genistein on boar sperm motility in vitro
Krejcarkova A, et al.
Czech Journal of Animal Science, 62(10), 435-445 (2017)
Detection of zearalenone and its metabolites in naturally contaminated follicular fluids by using LC/MS/MS and in vitro effects of zearalenone on oocyte maturation in cattle
Takagi M, et al,
Reproductive Toxicology, 26(2), 164-169 (2008)
Dose-response effects of estrogenic mycotoxins (zearalenone, alpha-and beta-zearalenol) on motility, hyperactivation and the acrosome reaction of stallion sperm
Filannino A, et al.
Reproductive Biology and Endocrinology, 9(1), 134-134 (2011)
Oestrogenic potencies of Zeranol, oestradiol, diethylstilboestrol, Bisphenol-A and genistein: implications for exposure assessment of potential endocrine disrupters
Leffers H, et al.
Human Reproduction, 16(5), 1037-1045 (2001)
The level of zearalenone and alpha-zearalenol in the blood of gilts after feeding them of feed with a low content of zearalenone
Obremski K, et al.
Journal of Animal and feed sciences, 12, 529-538 (2003)