Principaux documents
S46133
1-DECYLOXYCARBONYLMETHYL-PYRIDINIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H28ClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.871
Numéro MDL:
Autres remarques