Principaux documents
S440892
8-HYDROXYQUINOLINE BENZOATE
AldrichCPR
S440892-1G
160,00 €
160,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025
Changer de vue
S440892-1G
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.287
Numéro MDL:
160,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025