105937
3,4,4′-Trichlorocarbanilide
99%
Synonyme(s) :
1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
About This Item
Produits recommandés
Agence
EPA 1694
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
254-256 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble
Application(s)
environmental
Chaîne SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Clé InChI
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3