Principaux documents
S432962
2,5-DIMETHYL-1,2,6-HEXANETRIOL
AldrichCPR
S432962-1G
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S432962-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.231
Numéro MDL:
110,00 €