Principaux documents
S411892
3,4-DIMETHYL-3-HEXANOL
AldrichCPR
S411892-1G
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
S411892-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.232
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025