Principaux documents
S410624
5-VANILLYLIDENE-2-THIOBARBITURIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H10N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.288
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.