Principaux documents
S406805
N,N'-BIS(2-HYDROXYETHYL)-TEREPHTHALAMIDE
AldrichCPR
S406805-1G
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S406805-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.272
Numéro MDL:
158,00 €