Principaux documents
S35239
1,3,5-TRI-TERT-BUTYL-2-METHOXY-BENZENE
AldrichCPR
S35239-100MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S35239-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C19H32O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.466
Numéro MDL:
158,00 €