Principaux documents
S33465
6-AMINO-HEXANOIC ACID BENZYL ESTER, COMPOUND WITH TOLUENE-4-SULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H27NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.506
Numéro MDL:
Autres remarques