Principaux documents
S236543
DODECANOIC ACID (3-DODECANOYLAMINO-PROPYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H54N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
438.744
Numéro MDL:
Autres remarques