Principaux documents
S127469
[2-(DIPHENYLPHOSPHORYL)ETHYL](DIPHENYL)PHOSPHINE OXIDE
AldrichCPR
S127469-25MG
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Changer de vue
S127469-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H24O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.428
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025