Principaux documents
S119768
2-(3-METHYL-BENZO(1,4)DIOXIN-2-YL)-PYRIDINE, COMPOUND WITH PERCHLORIC ACID
AldrichCPR
5MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025
Changer de vue
5MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H12ClNO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.708
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le06 avril 2025