Principaux documents
R974668
N'-(3,4-DIMETHOXYBENZYLIDENE)3-(4-(ISOPENTYLOXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H28N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.515
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.