Principaux documents
R762040
1-(2-ETHYLPHENYL)-2,4,6-TRIMETHYLPYRIDINIUM PERCHLORATE
AldrichCPR
R762040-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
R762040-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H20ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.795
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025