Key Documents
R904414
ETHYL 3-(5-(3-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-CYANOACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.732
Numéro MDL:
Autres remarques