Principaux documents
R776580
ISOPROPYL 2,2,2-TRICHLORO-1-(MESITYLAMINO)ETHYLCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H21Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.706
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.