Principaux documents
R610992
1-NITRO-3-(2-NITROVINYL)BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H6N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.148
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.