Principaux documents
R268801
1-IODO-8-NITRO-NAPHTHALENE
AldrichCPR
R268801-10MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025
Changer de vue
R268801-10MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H6INO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.069
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le17 avril 2025